Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ DNA-typning Grade™ 50X TAE buffer
Beskrivelse
UltraPure DNA-typning Grade™ 50X TAE Buffer er en sterilfiltreret opløsning af 2M Tris-acetat og 50 mM EDTA. For at tilberede en 1X opløsning, bland en volumen af UltraPure 50X TAE-buffer med 49 volumener destilleret vand.
- Indeholder 40 mM Tris-acetat og 1 mM EDTA med en pH på 8,3 ved 23 °C.
- Ydeevne- og kvalitetstest: Ingen DNase-aktivitet detekteret
- Kompatibel med agarose og E-Gel™ geler
- Bæredygtig emballage
Agarosegelelektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Løbende buffer |
| Koncentration | 50 X |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Gel kompatibilitet | E-Gel™ , agarosegeler |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyregelelektroforese, blotting |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttype | TAE buffer |
| Mængde | 1 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |