Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ DEPC-behandlet vand
Artikelnummer. p-4926507
Mængde:
4 x 1.25 mL
1 L
4 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
400ml
Pakke med 4
Artikelnummer. 11588636
Brand: Invitrogen™ 10813012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Autoklaveret for at fjerne DEPC og 0.1-μ m membranfiltreret.
UltraPure™ DEPC-behandlet vand er velegnet til brug med RNA. Det fremstilles ved at inkubere med 0,1 % diethylpyrocarbonat (DEPC) og autoklaveres derefter for at fjerne DEPC. Steril filtreret.
Ydeevne- og kvalitetstest: Ingen DNase- eller RNase-aktivitet detekteret.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 6 til 8
Grad Molekylær biologi
Emballage Rør
Behandling(er) DEPC-Treated
Mængde 4 x 1.25 mL
Oprensningsmetode Autoclaved, Membrane-Filtered
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje UltraPure