Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ DEPC-behandlet vand
Artikelnummer. 11588636
Skift visning
Mængde:
4 x 1.25 mL
1 L
4 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
400ml
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11588636 4 x 1.25 mL Pakke med 4
11528616 4 x 100 mL 400ml
10636503 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11588636 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10813012
Tidsbegrænsede tilbud på udvalgte basisprodukter inden for molekylærbiologi
Brug rabatkode 27945
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaveret for at fjerne DEPC og 0.1-μ m membranfiltreret.
UltraPure™ DEPC-behandlet vand er velegnet til brug med RNA. Det fremstilles ved at inkubere med 0,1 % diethylpyrocarbonat (DEPC) og autoklaveres derefter for at fjerne DEPC. Steril filtreret.
Ydeevne- og kvalitetstest: Ingen DNase- eller RNase-aktivitet detekteret.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 6 til 8
Grad Molekylær biologi
Emballage Rør
Behandling(er) DEPC-Treated
Mængde 4 x 1.25 mL
Oprensningsmetode Autoclaved, Membrane-Filtered
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje UltraPure