Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ DEPC-behandlet vand
Artikelnummer. 11528616
Skift visning
Mængde:
4 x 1.25 mL
1 L
4 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
400ml
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11528616 4 x 100 mL 400ml
11588636 4 x 1.25 mL Pakke med 4
10636503 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11528616 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 750024
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Autoklaveret for at fjerne DEPC og 0.1-μ m membranfiltreret.
UltraPure™ DEPC-treated Water is suitable for use with RNA. It is prepared by incubating with 0.1% diethylpyrocarbonate (DEPC), and is then autoclaved to remove the DEPC. Sterile filtered.
Performance and Quality Testing: No DNase or RNase activity detected.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grad Molekylær biologi
Emballage Flaske
Behandling(er) DEPC-behandlet
Mængde 4 x 100 mL
Oprensningsmetode Autoklavet, membranfiltreret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje UltraPure