Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ DEPC-behandlet vand
Beskrivelse
UltraPure™ DEPC-behandlet vand er velegnet til brug med RNA. Det forberedes ved at inkubere med 0,1% diethylpyrocarbonat (DEPC) og autoklaveres derefter for at fjerne DEPC. Sterilt filtreret.
Ydelses- og kvalitetstest: Ingen DNase- eller RNase-aktivitet registreret.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Grad | Molekylær biologi |
| Emballage | Flaske |
| Behandling(er) | DEPC-behandlet |
| Mængde | 1 L |
| Oprensningsmetode | Autoklavet, membranfiltreret |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | UltraPure |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.