Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Kalve Thymus DNA-opløsning
Artikelnummer. 10729184
Mængde:
5 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10729184
Brand: Invitrogen™ 15633019
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Blokerer ikke-specifik fastgørelse af sonde til overfladen af en membran
UltraPure DNA-opløsninger fra Calf Thymus er brugsklare, klippede DNA-opløsninger, der bruges direkte i fremstillingen af præhybridiserings- og hybridiseringsopløsninger.
  • DNA-opløsning fremstillet af meget rent, phenol/chloroform-ekstraheret DNA og DNase-fri og RNase-fri (DEPC-behandlet) destilleret, deioniseret vand og skæres til en gennemsnitlig størrelse på≤ 2.000 bp
  • Koncentrationen justeres til 10 mg/ml
  • Ydeevne- og kvalitetstest: Koncentration, størrelsesbekræftelse, viskositet og ultraviolet absorbans (A 260 /A 280 ) testes analytisk
ChIP-on-Chip, Chromatin Biology, DNA& RNA oprensning& Analyse, Northern Blotting, Nukleinsyregelelektroforese& Blotting, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning, Southern Blotting
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
Til brug med (applikation) Kromatinbiologi, Nukleinsyregelelektroforese, Blotting
Nøglefunktioner Bloker ikke-specifik hybridisering
Produktlinje UltraPure
Produkttype Kalve Thymus DNA-opløsning
Mængde 5 x 1 ml
Reagenstype Kalve Thymus DNA
Forsendelsestilstand Tøris