Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Akrylamid
Artikelnummer. 11598736
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11598736 500 g 500g
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11598736 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15512023
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Omkrystalliseret tre gange for at sikre højt oprenset produkt
UltraPure™ Akrylamid er hovedingrediens i polyacrylamidgeler, som bruges til elektroforetisk adskillelse af både nukleinsyrefragmenter og proteiner. DNA-fragmenter genereret ved restriktionsendonukleasefordøjelse, dideoxysekventering eller Maxam- og Gilbert-sekventeringsmetoder kan adskilles ved polyacrylamidgelelektroforese (PAGE).
  • Proteiner kan adskilles ved forskellige teknikker med polyacrylamidgeler, herunder denaturerende geler ved hjælp af SDS eller urinstof, isoelektriske fokuseringsgeler og native geler i en lang række buffere
  • Ydeevne- og kvalitetstest: Polymerisationstiden evalueres i et SDS polyacrylamidgelsystem
Akrylamid Gel Elektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, gelstøbning, nukleinsyregelelektroforese& Blotting, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering& Analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
Mængde 500 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje UltraPure
Produkttype Akrylamid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • UltraPure Acrylamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide