Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Ethidium Bromid, 10 mg/ml
Descripción
Includes
10mL 10mg/ml opløsning
UltraPure Ethidium Bromid er tilgængelig som en vandig opløsning indeholdende 10 mg/ml UltraPure ethidiumbromid og højrent vand. Følsom: Detekterer så lidt som 1 ng nukleinsyrer i agarosegeler.
- Alsidig: Detekterer DNA eller RNA
- Let at bruge: Kan bruges ufortyndet eller fortyndet til den ønskede koncentration
- Etidiumbromid, en aromatisk forbindelse med en phenanthridinkerne, har excitationsmaksima ved 300 nm og 520 nm og et emissionsmaksimum ved 600 nm
Agarosegelelektroforese, DNA& RNA-oprensning og analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Información de órdenes
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Especificaciones
Especificaciones
| Indhold og opbevaring | 10 ml 10 mg ⁄ml opløsning. Opbevares ved 15 °C til 30 °C |
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Etiket eller farvestof | Ethidium bromid |
| Mængde | 10 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Målmolekyle | RNA, DNA |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttype | Ethidium Bromid |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.