Få mere at vide
Invitrogen™ MC1061/P3 Kemisk Kompetent E. coli
Artikelnummer. 10388162
Skift visning
Mængde:
5 x 300μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10388162 5 x 300μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10388162 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C66303
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MC1061/P3 kemisk kompetente E. coli bruges til højeffektive transformationer, der kræver P3-episomet til selektion og vedligeholdelse af vektorer, der koder for tyrosin-tRNA-suppressoren (syntetisk supF-gen, såsom pCDM8, pcDNA1.1 eller enhver anden sup F-holdig vektor).
MC1061/P3 kemisk kompetente E. coli bruges til højeffektive transformationer, der kræver P3-episomet til selektion og vedligeholdelse af vektorer, der koder for tyrosin-tRNA-suppressoren (syntetisk supF-gen, såsom pCDM8, pcDNA1.1 eller enhver anden sup F-holdig vektor).
MC1061 E. coli -celler blev brugt af Hanahan og kolleger til at konstruere DH10B stamme. Blandt de erstattede gener ved at tilføje mutationer var rec A1 (inhibering af det homologe rekombinationssystem), ende A1 og lac Z ΔM15. Således anvendes denne stamme med dens intakte homologe rekombinationssystem i applikationer, hvor rekombination er nødvendig, såsom ved gensplejsning af E. coli ved rekombination eller plasmid-fag-rekombination.
MC1061/P3 Kemisk Kompetent E. coli tilbud:
• Transformationseffektiviteter af> 1 x 10 8 cfu/μ g
• P3-plasmid til selektion af sup F-holdige plasmider
•hsd R til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-amplifikationer
P3-plasmid
P3-plasmidet er et 60 kb-plasmid med lavt antal kopier, der bærer kanamycin-, tetracyclin- og ampicillinresistensmarkører. Kanamycingenet er fuldt aktivt og bruges til at selektere for celler, der bærer P3. Tetracyclin- og ampicillingenerne bærer ravmutationer, som gør generne inaktive under normal vækst og replikation af bakterierne. Ved transformation af en vektor, der bærer suppressor F-genet, undertrykkes rav-mutationerne i tetracyclin- og ampicillingenerne på P3-plasmidet, og E. coli er resistente over for disse antibiotika.
Bemærk: Den spontane reversionsrate for ravmutationen i ampicillinmarkøren er 5 %, mens reversionsraten for ravmutationen i tetracyklinmarkøren er 1%. For at minimere reversionsraterne skal du bruge tetracyclin og ampicillin sammen til selektion af E. coli (P3)-celler transformeret med SupF-plasmidet.
Genotype F
– hsd R( rK , –mK +) ara D139Δ ( ara ABC -leu )7679 gal U gal KΔlac X74 rps L(StrR) thi mcr B / P3: Kan R Amp R (am) Tet R (am)
Find den belastning og det format, der passer til dine behov
• Vi tilbyder DH-stammer i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater for at imødekomme dine specifikke behov.
• TOP10/P3-stammen (kat. nr. C505003) kunne anvendes, hvor rekombination ikke er nødvendig.
• Stammer findes i flere MultiShot formater til applikationer med høj kapacitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Nej
Kloning af methyleret DNA Ja ( hsd )
Transformationseffektivitetsniveau Medie-effektivitet (1 x 108 til 1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring •MC1021/P3 kemisk kompetent E. coli (5 x 300μ L)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (1 x 50μ L)
Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C.
• SOC Medium (15 ml)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (Streptomycin, Kanamycin, Ampicillin, Tetracyclin)
Kloning af ustabilt DNA Nej
Blå/hvid screening Nej
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Nej
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Mængde 5 x 300μ L