Få mere at vide
Invitrogen™ TrackIt™ Cyan/Gul Loading Buffer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11548626
Skift visning
Mængde:
3 x 0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11548626 3 x 0,5 ml Pakke med 3
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 11548626 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10482035
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
6X opløsninger, der bruges til nem indlæsning og sporing af DNA-prøver i agarosegeler.
Indlæsningsbuffere indeholder to sporingsfarvestoffer, en der løber bag prøven og en der løber foran prøven. Sporingsfarvestoffer tjener som visuelle markører for at følge migration under elektroforese og angiver, hvornår maksimal opløsning af DNA-fragmenter er opnået. Derudover vil visualisering af DNA-bånd ikke blive tilsløret af sporingsfarvestoffer, fordi de løber uden for grænserne for de fleste DNA-prøver.
  • TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer anbefales til DNA-fragmenter mellem 50 bp og 10 Kb
  • TrackIt Cyan/Gul Loading Buffer anbefales til DNA-fragmenter mellem 10 bp og 1 Kb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •3 x 0,5 ml 6X TrackIt Cyan/Gul Loading Buffer
Opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C i op til 6 måneder. I længere perioder opbevares ved -20 °C.
Buffer Prøveindlæsningsbuffere
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Tartrazin, Xylencyanol, Xylencyanol FF
Prøveindlæsningsvolumen 0.5 mL
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 3 x 0,5 ml
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
Produktlinje TrackIt
Produkttype Indlæsningsbuffer