Få mere at vide
Invitrogen™ TrackIt™ Cyan/Orange Loading Buffer
Beskrivelse
Indeholder
TrackIt™ Cyan/Orange Loading Buffer er sammensat af 30 % (v/v) glycerol, 60 mM Tris-HCl (pH 7,5), 60 mM EDTA, 0,36 % (v/v) XCFF og 2,4 % (w/v) Orange G. TrackIt™ Cyan/gul Loading Buffer er sammensat af 30 % (v/v) glycerol, 60 mM Tris-HCl (pH 7,5), 60 mM EDTA, 0,36 % (v/v) XCFF og 3,6 % (w/v) Tartrazin
TrackIt™ Loading Buffers loading buffere indeholder to sporingsfarvestoffer, en der løber bag prøven og en der løber foran prøven. Sporingsfarvestofferne tjener som visuelle markører for at følge migration under elektroforese og angiver, hvornår maksimal opløsning af DNA-fragmenter er opnået. Derudover vil visualisering af DNA-bånd ikke blive tilsløret af sporingsfarvestoffer, fordi de løber uden for grænserne for de fleste DNA-prøver.
- TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer anbefales til DNA-fragmenter mellem 50 bp og 10 Kb
- TrackIt Cyan/Gul Loading Buffer anbefales til DNA-fragmenter mellem 10 bp og 1 Kb
- Til brug med agarose og E-Gel™ geler
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •3 x 0,5 ml 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer Opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C i op til 6 måneder. I længere perioder opbevares ved -20 °C. |
| Buffer | Prøveindlæsningsbuffere |
| Koncentration | 6X |
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Orange G, Xylene Cyanol, Xylene Cyanol FF (XCFF) |
| Produkttype | Indlæser buffer |
| Prøveindlæsningsvolumen | 0.5 mL |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Produktlinje | TrackIt |
| Mængde | 3 x 0,5 ml |
| Vis mere |