Få mere at vide
Invitrogen™ TrackIt™ 50 bp DNA-stige
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10082642
Mængde:
50μ g
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
Artikelnummer. 10082642
Brand: Invitrogen™ 10488043
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Forblandet med prøvebuffer for bekvemmelighed, der er klar til indlæsning
TrackIt™ 50bp DNA Ladder consists of 16 blunt-ended fragments at 50bp increments and is suitable for sizing double-stranded DNA from 50 to 800bp. This ladder can be stained with SYBR™ Safe, ethidium bromide and other nucleic acid stains or radiolabeled using T4 polynucleotide kinase or T4 DNA polymerase. For easy reference on agarose gels, the 350bp band is two- to three-times brighter than the other bands in the ladder. Compatible with agarose and E-Gel™ gels.
Acrylamide Gel Electrophoresis, Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
TrackIt™ 50bp DNA Ladder består af 16 stumpendede fragmenter i intervaller på 50bp og er velegnet til størrelse af dobbeltstrenget DNA fra 50 til 800bp. Denne stige kan bejdses med SYBR™ Sikker, ethidiumbromid og andre nukleinsyrepletter eller radiomærket vha T4 polynukleotidkinase eller T4 DNA polymerase. For nem reference på agarosegeler er 350bp-båndet to til tre gange lysere end de andre bånd i stigen. Kompatibel med agarose og E-Gel™ geler.
Akrylamidgelelektroforese, agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •500 μL TrackIt 50 bp DNA-stige
• 1 ml 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer
Opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C i op til 6 måneder. I længere perioder opbevares ved -20 °C.
Koncentration 0,1μ g/μ L
Gel Type Agarose
Produkttype DNA-stige
Klar til at indlæse Ja
Prøveindlæsningsvolumen 1 mL
Størrelsesområde 100 til 2500 bp
Volumen (metrisk) 500 μl
Gel kompatibilitet Agarosegel
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Antal reaktioner 100 ansøgninger
Produktlinje TrackIt
Mængde 50μ g
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på tøris
Teknologi Individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter