Få mere at vide
Invitrogen™ TrackIt™ 100 bp DNA-stige
Artikelnummer. 10778594
Skift visning
Mængde:
50μ g
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10778594 50μ g 100 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10778594 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10488058
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Indeholder: TrackIt™ 100bp DNA-stige (0,1 μg/μ L) i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 10 mM EDTA (pH 8,0), 0,06 % XCFF, 0,6 % tartrazin og 5 % glycerol; Til 100 ansøgninger
Invitrogen TrackIt 100 bp DNA Ladder er klar til brug og designet til dimensionering og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA i området fra 100 bp til 2.000 bp.
Invitrogen TrackIt 100 bp DNA Ladder er klar til brug og designet til at dimensionere og tilnærme kvantificering af dobbeltstrenget DNA i området 100 bp til 2.000 bp. 100 bp DNA Ladder består af 13 individuelle kromatografi-rensede DNA-fragmenter og har referencebånd ved 2000, 1500 og 600 bp for nem orientering.
TrackIt 100 bp DNA Ladder er ideel til separation på 12 –% agarose gels.
Invitrogen TrackIt 100 bp DNA Ladder er klar til brug og designet til dimensionering og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA i området fra 100 bp til 2.000 bp. 100 bp DNA Ladder består af 13 individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter og har referencebånd på 2000, 1500 og 600 bp for nem orientering.
TrackIt 100 bp DNA Ladder er ideel til adskillelse på –1 2% agarosegeler.
Højdepunkter af TrackIt 100 bp DNA-stige:
• Skarpe, klare —båndkromatografioprensede fragmenter for ensartede og pålidelige resultater og stabile ved stuetemperatur i op til seks måneder
•Klar til brug —blandet med 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer til sporing af DNA-migrering
•Præcis —en nøjagtig mængde af DNA i
hvert bånd Produktanvendelse
Den dobbeltstrengede DNA-stige kan visualiseres på 1 –2% agarosegeler efter ethidiumbromid eller SYBR Sikker farvning. Stigen er designet med en ensartet intensitet af DNA-bånd for et klart overblik over hvert bånd. En nøjagtig mængde DNA i hvert bånd tillader omtrentlig kvantificering af DNA-prøver.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •500 μL TrackIt 100 bp DNA-stige
• 1 ml 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer
Opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C i op til 6 måneder. I længere perioder opbevares ved -20 °C.
Koncentration 0,1μ g/μ L
Gel Type Agarose
Klar til at indlæse Ja
Prøveindlæsningsvolumen 1 mL
Størrelsesområde 100 til 2000 bp
Volumen (metrisk) 50μ g
Gel kompatibilitet Agarosegel
Antal reaktioner 100 ansøgninger
Mængde 50μ g
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på tøris
Teknologi Individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter
Produktlinje TrackIt
Produkttype DNA-stige