Få mere at vide
Invitrogen™ TrackIt™ 1 Kb Plus DNA-stige
Artikelnummer. 10540703
Skift visning
Mængde:
50μ g
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10540703 50μ g 100 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10540703 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10488085
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
TrackIt™ 1 Kb Plus DNA-stige (0,1 μg/μ L) i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 10 mM EDTA (pH 8,0), 0,06 % XCFF, 0,6 % tartrazin og 5 % glycerol; Til 100 ansøgninger
Velegnet til dimensionering af lineære dobbeltstrengede DNA-fragmenter fra 100 bp til 12 kb
TrackIt™ 1Kb Plus DNA Ladder er fremstillet af plasmid, der indeholder gentagelser af 1.000 bp DNA-fragment. 1.650bp-båndet genereres fra pUC og alle bånd< 1.000 bp er fra lambda DNA. TrackIt 1Kb Plus DNA Ladder er formuleret med to unikke sporingsfarvestoffer, Xylene Cyanol FF (XCFF) og tartrazin, der gør det muligt visuelt at spore DNA-migrering under elektroforese og også indikerer, hvornår maksimal opløsning er opnået. Sporingsfarvestoffer skjuler ikke visualisering af DNA-bånd i stigen, da farvestoffer løber uden for grænserne for de fleste DNA-bånd i stigen.
  • Består af 12 bånd i 1.000 bp intervaller i størrelse fra 1 til 12 Kb, et 1.650 bp fragment og vektor DNA fragmenter fra 100 til 850 bp
  • Orientering dublet ved 1.650 bp og 2.000 bp for nem reference
  • Formuleret med unikke sporingsfarvestoffer, XCFF og tartrazin
  • Designet til brug med E-Gel™ agarosegeler og TBE/TAE agarosegeler
  • Leveres i indlæsningsklar format, stabil ved stuetemperatur
  • Visualiseret med ethidiumbromid el SYBR™ Grøn farvning
  • Kompatibel med agarosegeler E-Gel™ geler
Akrylamidgelelektroforese, agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •500 μL TrackIt 1 Kb Plus DNA-stige
• 1 ml 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer
Opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C i op til 6 måneder. I længere perioder opbevares ved -20 °C.
Koncentration 0,1μ g/μ L
Gel Type Agarose
Klar til at indlæse Ja
Prøveindlæsningsvolumen 1 mL
Størrelsesområde 100 til 15.000 bp
Volumen (metrisk) 500 μl
Gel kompatibilitet Agarosegel
Antal reaktioner 100 ansøgninger
Mængde 50μ g
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på tøris
Teknologi Individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter
Produktlinje TrackIt
Produkttype DNA-stige