Få mere at vide
Invitrogen™ Total RNA-lyseopløsning, nukleinsyreoprensning
Beskrivelse
Total RNA Lysis Solution er et 2X-koncentrat, der er ideelt til kemisk afbrydelse af celler og væv (dyrkede celler, primære celleisolater og dyre-/plantevæv) før RNA- eller DNA-ekstraktion. Efter nedstrøms oprensning (f.eks. ved brug af 6100 PrepStation) kan intakt RNA isoleres, som er fri for kontaminerende protein og metalioner. Total RNA Lysis opløsning er det anbefalede reagens til Total RNA Isolation Chemistry System til ABI PRISM™ 6100 Nuclein Acid PrepStation.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Til brug med (udstyr) | 6100 Nuclein Acid PrepStation |
| Antal reaktioner | 100 forberedelser |
| Mængde | 250 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |