Få mere at vide
Invitrogen™ Total exosom RNA& Proteinisoleringssæt
Artikelnummer. 13463119
Skift visning
Mængde:
40 forberedelser
Artikelnummer. Mængde
13463119 40 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 13463119 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4478545
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Total Exosome RNA og Protein Isolation Kit muliggør isolering af total RNA og proteiner fra exosomprøver ekstraheret fra biologiske væsker (f.eks. ved at bruge en Total Exosome Isolation (fra cellekulturmedier) eller Total Exosome Isolation (fra serum).
Total Exosome RNA og Protein Isolation Kit muliggør isolering af total RNA og proteiner fra exosomprøver ekstraheret fra biologiske væsker (f.eks. ved at bruge en Total Exosome Isolation (fra cellekulturmedier) eller Total Exosome Isolation (fra serum).
  • Ekstraherer meget rent total-RNA (inklusive lille RNA-fraktion) fra exosomer
  • Genvinder protein og RNA fra den samme prøve
  • Kompatibel med alle protokoller til exosom isolering
Ikke high-throughput kompatibel.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Til brug med (applikation) Næste generations sekvensering, Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), Western Blot, mikroRNA analyse
Produkttype Total eksosom isolation
Endelig produkttype Total RNA, protein, mikro-RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Isoleringsteknologi Spinsøjle (glasfiberfilter), organisk ekstraktion
Oprensningsmål Total RNA, Protein, RNA& Protein, miRNA
Mængde 40 forberedelser
Prøvetype Organel& Vesikel-relaterede prøver, exosomer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Total Exosome RNA & Protein Isolation Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)