Få mere at vide
Invitrogen™ Total exosom isoleringsreagens (fra urin)
Beskrivelse
Total Exosome Isolation Reagent fra urin muliggør hurtig og effektiv berigelse af intakte exosomer med en protokol, der er skalerbar afhængigt af prøvestørrelsen.
- Maksimer genvinding af intakte exosomer til enhver form for downstream-applikation
- Undgå tidskrævende ultracentrifugering
- Maksimer —fleksibiliteten kan skaleres op eller ned afhængigt af prøvestørrelsen
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Produkttype | Total eksosom isolation |
| Endelig produkttype | Exosomer |
| Format | Væske |
| Mængde | 50 ml |