Få mere at vide
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (fra serum)
Mængde:
6 ml
Pakningsstørrelse:
6ml
Beskrivelse
Total Exosome Isolation Reagent (fra serum) muliggør hurtig og effektiv berigelse af intakte exosomer fra blodserumprøver med vores enkle og pålidelige protokol.
- Maksimer genvinding af intakte exosomer til enhver type downstream-applikationer
- Maksimer —fleksibiliteten kan skaleres op eller ned afhængigt af prøvestørrelsen
- Muliggør enkel og pålidelig koncentration af intakte exosomer fra blodserumprøver
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Produkttype | Total eksosom isolation |
| Endelig produkttype | Exosomer |
| Mængde | 6 ml |
| Prøvetype | Serum |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |