Få mere at vide
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (fra andre kropsvæsker)
Artikelnummer. 15691995
Mængde:
6 mL
Pakningsstørrelse:
6ml
Artikelnummer. 15691995
Brand: Invitrogen™ 4484453
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Total Exosome Isolation Reagent fra andre kropsvæsker muliggør hurtig og effektiv berigelse af intakte exosomer fra cerebrospinalvæske (CSF), ascitic væske, fostervand, mælk og spyt med en protokol, der er skalerbar afhængigt af din prøvestørrelse.
Total Exosome Isolation Reagent fra andre kropsvæsker muliggør hurtig og effektiv berigelse af intakte exosomer fra cerebrospinalvæske (CSF), ascitic væske, fostervand, mælk og spyt med en protokol, der er skalerbar afhængigt af din prøvestørrelse.
  • Maksimer genvinding af intakte exosomer til enhver form for downstream-applikation
  • Isoler nemt exosomer ved hjælp af vores enkle og pålidelige protokol
  • Undgå tidskrævende ultracentrifugering
  • Maksimer —fleksibiliteten kan skaleres op eller ned afhængigt af prøvestørrelsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C.
Produkttype Total eksosom isolation
Endelig produkttype Exosomer
Format Væske
Mængde 6 mL