Få mere at vide
Invitrogen™ Total exosom isoleringsreagens (fra cellekulturmedier)
Artikelnummer. 13335394
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13335394 50 ml 50ml
1 options
Artikelnummer. 13335394 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4478359
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Total Exosome Isolation Reagent (fra cellekulturmedier) muliggør hurtig og effektiv berigelse af intakte exosomer fra cellekulturmedieprøver.
Total Exosom Isolationsreagens (fra cellekulturmedier) muliggør hurtig og effektiv berigelse af intakte exosomer fra cellekulturmedier.
  • Maksimer genvindingen af intakte exosomer til enhver type downstream-applikation
  • Isoler nemt exosomer ved hjælp af vores simple og pålidelige protokol
  • Undgå tidskrævende ultra-centrifugering
  • Maksimal fleksibilitet—kan skaleres op eller ned afhængigt af stikprøvestørrelsen
Isolering af exosomer kan være en besværlig, uspecifik og vanskelig proces. Total Exosome Isolation Reagent (fra cellekulturmedier) muliggør en simpel og pålidelig koncentration af intakte exosomer fra cellemedieprøver med en protokol, der kan skaleres afhængigt af din prøvestørrelse.
Ved at binde vandmolekyler tvinger reagenset mindre opløselige komponenter som vesikler ud af opløsningen, hvilket gør det muligt at opsamle dem ved en kort, lavhastigheds centrifugering. Reagenset tilsættes cellemedieprøven, og opløsningen inkuberes natten over ved 2°til 8 °C. De udfældede exosomer udvindes ved standardcentrifugering ved 10.000 x g i 60 minutter. Pelletsen gensuspenderes derefter i PBS eller lignende buffer, og exosomerne er klar til nedstrøms analyse eller yderligere rensning ved affinitetsmetoder. Total RNA og protein kan derefter renses ved hjælp af Total Exosome RNA og Protein Isolation Kit, eller de intakte exosomer kan bruges til biologiske studier af deres veje, funktioner og transport. For immunoprecipitation af exosomale proteiner anvendes Exosom Immunoprecipitation (Protein A) eller Exosom Immunoprecipitation (Protein G).
For at isolere intakte exosomer fra blodserumprøver anbefaler vi Total Exosome Isolation Reagent (fra serum).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Produkttype Total eksosom isolation
Endelig produkttype Exosomer
Mængde 50 ml
Prøvetype Cellekulturmedier