Få mere at vide
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Kit (fra plasma)
Artikelnummer. 15254394
Skift visning
Mængde:
6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15254394 6 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15254394 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4484450
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
6 mL flaske Total Exosome Precipitation Reagent (fra plasma) og 1,25 mL flaske Proteinase K til Total Exosome Isolation (fra plasma) (20 mg/mL).
Total Exosome Isolation Kit (fra plasma) består af to dele: Total Exosome Isolation Reagent (fra plasma) og Proteinase K (20 mg/ml).
Total Exosome Isolation Kit (fra plasma) består af to dele: Total Exosome Isolation Reagent (fra plasma) og Proteinase K (20 mg/ml). Total Exosome Isolation Reagent muliggør enkel og pålidelig koncentration af intakte exosomer fra plasmaprøver med en protokol, der er skalerbar afhængig af din prøvestørrelse. Proteinase K leveres separat til valgfri forudgående plasmabehandling og bruges til at eliminere alt plasmaprotein og dermed maksimere renheden af exosompræparatet.
  • Maksimer genvinding af intakte exosomer til enhver form for downstream-applikation
  • Isoler nemt exosomer ved hjælp af vores enkle og pålidelige protokol
  • Undgå tidskrævende ultracentrifugering
  • Maksimer —fleksibiliteten skaler op eller ned afhængigt af prøvestørrelsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •6 mL flaske Total Exosome Precipitation Reagent (fra plasma). Opbevares ved 2 –8 °C.
• 1,25 ml flaske Proteinase K til total exosomisolering (fra plasma) (20 mg/ml). Opbevares ved -5 til -30 °C.
Produkttype Total eksosom isolation
Endelig produkttype Exosomer
Format Væske
Mængde 6 ml