Få mere at vide
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit til subkloning, med TOP10F' E. coli
Beskrivelse
Indeholder
Topoisomerase I-activated pCR™2.1-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Kloningssættene fås med en række kompetente celler eller uden kompetente celler, afhængigt af dine behov og budget. Hvert sæt bruger pCR™ 2.1-TOPO TA-vektor med bekvemme restriktionssteder til subkloning.
pCR 2.1-TOPO TA vektor: kloning og subkloning enkelhed
pCR 2.1-TOPO TA-vektor er lineariseret med 3'-thymidin (T) udhæng til direkte ligering afTaq polymerase-amplificerede PCR-produkter (TA-kloning) og er“ aktiveret” med kovalent bundet Topoisomerase I. Der er ingen grund til at tilføje ligase, og kloningen er fuldført på 5 minutter. EcoRI-steder, der flankerer PCR-produktets indsættelsessted, giver mulighed for nem udskæring af inserts eller brug en hvilken som helst kombination af 15 bekvemme restriktionssteder, der flankerer din PCR-insertion for nem, retningsbestemt subkloning.
pCR 2.1-TOPO TA klon selektion og
manipulation pCR; 2.1-TOPO TA-vektor indeholder både ampicillin- og kanamycinresistensmarkører og Lac Z-genetα til blå/hvid screening.
Forenklet TOPO-baseret kloning
ved hjælp af TOPO kloningsteknologi, er der ikke behov for PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser, post-PCR procedurer, vektorpræparation eller andre tidskrævende DNA-manipulationstrin. Bare tilføj din PCR-reaktion direkte til den medfølgende topoisomerase-ladede vektor, inkuber 5 minutter og transformer E. coli -kompetente celler.
Effektiv kloning Med
op til 95 % af klonerne, der bærer den ønskede indsats, kan du screene færre kloner, hvilket sparer tid og penge. De pCR 2.1-TOPO TA-vektor, der bruges i dette sæt, leveres med 3'-T-udhæng til effektiv ligering afTaq polymerase-amplificerede PCR-produkter, som indeholder 3'-A udhæng.
Standarden inden for kloning
Når det kommer til kloning, TOPO kloningsteknologi har været en pålidelig partner for tusindvis af videnskabsmænd i over ti år. Hurtig, nem at bruge og effektiv, TOPO kloning er blevet anvendt på mange forskellige vektorer til en bred vifte af anvendelser.
TOPO TA Cloning Kits til subkloning: sæt
muligheder Den TOPO TA Cloning Kit til sekvensering kan købes med en række kompetente celler, der giver forskellige fordele afhængigt af dine behov:
- Generel kloning: TOP10 celler (kat. nr. K4500-01, K4500-40)
- Højeffektiv kloning: TOP10 Electrocomp™ Celler (kat. nr. K4560-01, K4560-40)
- Generel kloning, bakteriofag T1-resistens: DH5α -T1R-celler (kat. nr. K4520-01, K4520-40)
- Hurtig vækst: Mach1™ -T1R Kemisk Kompetent E. Coli (Kat. Nr. K4510-20)
- Giv din egen: for fleksibilitet og for at spare penge (kat. nr. 450641)
- Hurtigt og nemt : gå fra PCR til kloner på kun tre trin og på så lidt som 5 minutter hands-on tid
- Effektiv : opnå op til 95% kloner med korrekt indsættelse
- Bevist : pålidelig ydeevne i over et årti med over 4.000 citater
- Simpelt : ingen ligase, post-PCR procedurer eller PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser er påkrævet
- Vektor:pCR 2.1-TOPO TA vektor: subkloningsvektor med 15 praktiske restriktionssteder, der flankerer dit insert for nem, retningsbestemt subkloning
- Kloningsmetode:TOPO TA Cloning : Topoisomerase I-baseret, 5-minutters ligering af PCR-produkter med 3′ -A udhæng (Taq polymerase amplificeret) til TOPO vektor med T-udhæng
- Kompetente celler: forskellige muligheder: vælg mellem sæt med enten generelle, højeffektive, bakteriofag T1-resistente, hurtigtvoksende kompetente celler, eller brug dine egne
Kloning, PCR Kloning
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterie- eller gærstamme | TOP10F´ |
| Kloningsmetode | TOPO™ -TA |
| Indhold og opbevaring | Boks 1: • Topoisomerase I-aktiveret pCR™2.1-TOPO™ vektor • PCR buffer • Saltopløsning • dNTP'er • Kontrol skabelon • M13 frem og tilbage primere • Kontrol PCR primere • Sterilt vand Opbevares ved -5 °til -30 C. Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. Boks 2: • En Shot™ Kemisk kompetent el Electrocomp™E. coli • SOC medium • Supercoiled pUC19 kontrolplasmid Opbevares ved -68 til -85 °C. |
| Format | Sæt |
| Produktlinje | Et enkelt skud |
| Produkttype | Kloningssæt |
| Mængde | 25 reaktioner |
| Vektor | TOPO-TA kloningsvektorer |