Få mere at vide
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit til subkloning, med en Shot™ TOP10 kemisk kompetente E. coli -celler
Artikelnummer. 15481154
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
25 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
25 reaktioner
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481154 10 reaktioner 1 sæt
15412344 25 reaktioner 25 reaktioner
10328252 50 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481154 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K4500J10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3605.00 DKK
    3424.65 DKK / 1 sæt
    Spare 180.35 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Topoisomerase I-activated pCR™2.1-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Control PCR primers; Sterile water One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Giver en yderst effektiv, 5-minutters, et-trins kloningsstrategi ( TOPO Kloning ) til direkte indsættelse afTaq polymerase-amplificerede PCR-produkter ind i en plasmidvektor til subkloning
Kloningssæt er tilgængelige med en række kompetente celler eller uden kompetente celler, afhængigt af dine behov og budget. Hvert sæt bruger pCR™ 2.1-TOPO TA-vektor med bekvemme restriktionssteder til subkloning.
pCR 2.1-TOPO TA vektor: kloning og subkloning enkelhed
pCR 2.1-TOPO TA-vektor er lineariseret med 3'-thymidin (T) udhæng til direkte ligering afTaq polymerase-amplificerede PCR-produkter (TA cloning™ ) og er“ aktiveret” med kovalent bundet Topoisomerase I. Der er ingen grund til at tilføje ligase, og kloningen er fuldført på 5 minutter. EcoRI-steder, der flankerer PCR-produktets indsættelsessted, giver mulighed for nem udskæring af inserts eller brug en hvilken som helst kombination af 15 bekvemme restriktionssteder, der flankerer din PCR-insertion for nem, retningsbestemt subkloning.
pCR 2.1-TOPO TA klon udvælgelse og
manipulation pCR 2.1-TOPO TA-vektor indeholder både ampicillin- og kanamycinresistensmarkører og Lac Z-genetα til blå/hvid screening.
Forenklet TOPO -baseret kloning
ved hjælp af TOPO kloningsteknologi, er der ikke behov for PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser, post-PCR procedurer, vektorpræparation eller andre tidskrævende DNA-manipulationstrin. Bare tilføj din PCR-reaktion direkte til den medfølgende topoisomerase-ladede vektor, inkuber 5 minutter og transformer E. coli -kompetente celler.
Effektiv kloning Med
op til 95 % af klonerne, der bærer den ønskede indsats, kan du screene færre kloner, hvilket sparer tid og penge. De pCR 2.1-TOPO TA-vektor, der bruges i dette sæt, leveres med 3'-T-udhæng til effektiv ligering afTaq polymerase-amplificerede PCR-produkter, som indeholder 3'-A udhæng.
Standarden inden for kloning
Når det kommer til kloning, TOPO™ kloningsteknologi har været en pålidelig partner for tusindvis af videnskabsmænd i over ti år. Hurtig, nem at bruge og effektiv, TOPO kloning er blevet anvendt på mange forskellige vektorer til en bred vifte af anvendelser.
TOPO TA Cloning Kits til subkloning: sæt
muligheder Den TOPO TA Cloning Kit til sekvensering kan købes med en række kompetente celler, der giver forskellige fordele afhængigt af dine behov:
  • Generel kloning: TOP10 celler (kat. nr. K4500-01, K4500-40)
  • Højeffektiv kloning: TOP10 Electrocomp™ Celler (kat. nr. K4560-01, K4560-40)
  • Generel kloning, bakteriofag T1-resistens: DH5α -T1R-celler (kat. nr. K4520-01, K4520-40)
  • Hurtig vækst: Mach1™ -T1R Kemisk Kompetent E. Coli (Kat. Nr. K4510-20)
  • Giv din egen: for fleksibilitet og for at spare penge (kat. nr. 450641)
To versioner af sættet, der inkluderer en PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (kat. nr. K4500-02 og K4510-02) til brug i isolering af rent, sekventeringsklar, rekombinant plasmid er også tilgængelige.
  • Hurtigt og nemt: gå fra PCR til kloner på kun tre trin og på så lidt som 5 minutter hands-on tid
  • Effektiv: opnå op til 95% kloner med korrekt indsættelse
  • Bevist: pålidelig ydeevne i over et årti med over 4.000 citater
  • Simpelt: ingen ligase, post-PCR procedurer eller PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser er påkrævet
  • Vektor: pCR 2.1-TOPO TA vektor: subkloningsvektor med 15 praktiske restriktionssteder, der flankerer dit insert for nem, retningsbestemt subkloning
  • Kloningsmetode: TOPO TA Cloning : Topoisomerase I-baseret, 5-minutters ligering af PCR-produkter med 3 ft.-A udhæng (Taq polymerase amplificeret) til TOPO vektor med T-udhæng
  • Kompetente celler: forskellige muligheder: vælg mellem sæt med enten generelle, højeffektive, bakteriofag T1-resistente, hurtigtvoksende kompetente celler, eller brug dine egne
Ansøgninger:
Kloning, PCR Kloning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme TOP10
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Celletype Kemisk kompetent
Kloningsmetode TOPO™ -TA
Indhold og opbevaring Boks 1:
• Topoisomerase I-aktiveret pCR™2.1-TOPO™ vektor
• PCR buffer
• Saltopløsning
• dNTP'er
• Kontrol skabelon
• M13 frem og tilbage primere
• Kontrol PCR primere
• Sterilt
vand Opbevares ved -5 °til -30 C.
Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Boks 2:
• En Shot™ Kemisk kompetent el Electrocomp™E. coli
• SOC medium
• Supercoiled pUC19 kontrolplasmid
Opbevares ved -68 til -85 °C.
Format Sæt
Produktlinje TOPO
Produkttype Kloningssæt
Mængde 10 reaktioner
Vektor TOPO-TA vektorer