Få mere at vide
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit til sekvensering, med pCR™4-TOPO™ Vektor, en Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli , og PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. 10587163
Skift visning
Mængde:
25 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10587163 25 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10587163 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K457502
Indeholder
Topoisomerase I-aktiveret pCR™4-TOPO™ vektor; PCR-buffer; Saltopløsning; dNTP'er; Kontrol skabelon; T3, T7, M13 fremadrettede og M13 reverse primere; Kontrol PCR primere; Sterilt vand; En Shot™ Kemisk kompetent el Electrocomp™E. coli ; SOC medium; Supercoiled pUC19 kontrolplasmid
Giver en 5-minutters et-trins kloningsstrategi. Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit til sekventering, med pCR4-TOPO Vector, One Shot™ TOP10 Kemisk kompetente E. coli og PureLink Plasmid Prep Kit muliggør direkte indsættelse afTaq polymerase-amplificerede PCR-produkter ind i en plasmidvektor til sekventering.
De TOPO™ TA Cloning™ Sæt til sekvensering bruger pCR™4-TOPO™ TA-vektor med specialdesignede sekventeringsprimersteder, der returnerer mere insert-sekvens og mindre vektorsekvens fra hver reaktion. Disse kits inkluderer alt, hvad der er nødvendigt for at klone og udvælge rekombinante vektorer, der indeholder det valgte PCR-fragment.
  • Få mere sekvens— Giver mulighed for mere insert-sekvens og mindre vektorsekvens ved brug af standard sekventeringsprimere
  • Hurtigt og nemt— Gå fra PCR-til-kloner i kun 3 trin og på så lidt som 5 minutter hands-on tid
  • Effektiv— Opnå op til 95 % kloner med korrekt insert
  • Dokumenteret— pålidelig ydeevne i over et årti med over 4000 citater
TOPO™ TA Cloning™ Oversigt over sæt til sekvensering
  • VEKTOR: pCR™4-TOPO™ TA Vector —Optimeret kloningsvektor for forbedrede sekventeringsresultater
  • KLONINGSMETODE: TOPO™ TA Cloning— Topoisomerase I baseret 5 minutters ligering af PCR-produkter med ´3 A udhæng (Taq -amplificeret) til vektoren
  • KOMPETENTE CELLER: Forskellige muligheder —Vælg mellem sæt med enten generelle, højeffektive, bakteriofag T1-resistente eller hurtigtvoksende kompetente celler
pCR™4-TOPO™ TA Vectoroptimeret til sekventering
Meget af det multiple kloningssted fra pCR™4-TOPO™ TA-vektor er blevet fjernet for at forkorte afstanden mellem sekventeringsprimersteder og insertstedet til så lidt som 33bp. Dette betyder, at sekventeringsreaktioner giver mindre vektorsekvens og mere insertsekvens. De pCR™4-TOPO™ TA-vektor har steder for 4 almindelige sekventeringsprimere: M13 forward, M13 reverse, T7 og T3 . Sættene inkluderer en alikvot af hver.
pCR™4-TOPO™ TA klon udvælgelse og manipulation
pCR™4-TOPO™ TA-vektor indeholder både ampicillin- og kanamycinresistensmarkører og en LacZα -ccdB genfusion til positiv selektion og blå/hvid screening. Vektorens ’minimerede multiple kloningssted inkluderer stadig flankerende EcoRI-steder til forenklet udskæring af klonede PCR-produkter og et unikt Sse8387I-sted til generering af indlejrede deletioner før sekventering. T7 og T3 promotorer er også til stede til in vitro- transkription.
Forenklet TOPO™ -Baseret kloning ved hjælp af
TOPO™ kloningsteknologi, er der ikke behov for PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser, post-PCR procedurer, vektorpræparation eller andre tidskrævende DNA-manipulationstrin. Bare tilføj din PCR-reaktion direkte til den medfølgende topoisomerase-ladede vektor, inkuber 5 minutter og transformer med de medfølgende E. coli- kompetente celler.
Effektiv kloning Med
op til 95 % af klonerne, der bærer den ønskede indsats, kan du screene færre kloner for at hjælpe dig med at spare tid og penge. De pCR™4-TOPO™ TA-vektor, der bruges i dette sæt, leveres med ´3 T-udhæng til effektiv ligering afTaq -amplificerede PCR-produkter med 3 ´A udhæng.
Standarden inden for kloning
Når det kommer til kloning, TOPO™ kloningsteknologi har været en pålidelig partner for tusindvis af videnskabsmænd i over ti år. Hurtig, nem at bruge og effektiv, TOPO™ kloning er blevet anvendt på mange forskellige vektorer til en bred vifte af anvendelser. De TOPO™ TA Cloning™ Kit til sekvensering kan købes med en række kompetente celler, der giver forskellige fordele afhængigt af dine behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme TOP10
Celletype Kemisk kompetent
Kloningsmetode TOPO™ -TA
Indhold og opbevaring Boks 1:
• Topoisomerase I-aktiveret pCR™4-TOPO™ vektor
• PCR buffer
• Saltopløsning
• dNTP'er
• Kontrol skabelon
• T3 , T7, M13 fremadgående og M13 reverse primere
• Kontrol PCR primere
• Sterilt
vand Opbevares ved -5 °til -30 C.
Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Boks 2:
• En Shot™ Kemisk kompetent eller Electrocomp™E. coli
• SOC medium
• Supercoiled pUC19 kontrolplasmid
Opbevares ved -68 til -°85 C.
Boks 3:
PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit (Kat. nr. K4575-02)
Opbevares ved stuetemperatur.
Format Sæt
Antal reaktioner 25 reaktioner
Produktlinje One Shot
Produkttype Kloningssæt
Promotor T7, T3
Mængde 25 reaktioner
Vektor TOPO-TA kloningsvektorer