Få mere at vide
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit til sekvensering, med en Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli
Artikelnummer. 10185122
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
25 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
25 reaktioner
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10185122 25 reaktioner 25 reaktioner
10073082 10 reaktioner Hver
10236382 50 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10185122 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K457501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6240.00 DKK
    6052.65 DKK / 25 reaktioner
    Spare 187.35 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Topoisomerase I-activated pCR™4-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Giver en yderst effektiv, 5-minutters, et-trins kloningsstrategi ( TOPO Kloning ) til direkte indsættelse afTaq polymeraseamplificerede PCR-–produkter ind i en plasmidvektor til sekventering
Disse sæt inkluderer alt, hvad der er nødvendigt for at klone og udvælge rekombinante vektorer, der indeholder dit foretrukne PCR-fragment. Hvert sæt bruger pCR™4-TOPO TA-vektor med specialdesignede sekventeringsprimersteder, der returnerer mere insert-sekvens og mindre vektorsekvens fra hver reaktion, og er tilgængelig med en række kompetente celler eller ingen kompetente celler, afhængigt af dine behov og budget.
TOPO TA Cloning Sæt til sekvensering: oversigt
Vektor: pCR4-TOPO TA vektor: optimeret kloningsvektor for forbedrede
sekventeringsresultater Kloningsmetode: TOPO TA kloning: Topoisomerase –I baseret, 5-minutters ligering af PCR-produkter med 3'A udhæng (Taq -amplificeret) til vektorens kompetente
celler: Forskellige muligheder: vælg mellem sæt med generelle, højeffektive, bakteriofag T1-resistente eller hurtigtvoksende kompetente celler, eller brug din egen
pCR4-TOPO TA-vektor : optimeret til sekventering
Vi har fjernet meget af det multiple kloningssted fra pCR4-TOPO TA-vektoren for at forkorte afstanden mellem sekventeringsprimersteder og insertstedet til så lidt som 33 bp. Dette betyder, at sekventeringsreaktioner giver mindre vektorsekvens og mere insertsekvens. pCR4-TOPO TA-vektoren har steder for 4 almindelige sekventeringsprimere: M13 fremad, M13 omvendt, T7 og T3 . Sættene inkluderer en alikvot af hver.
pCR4-TOPO TA klonselektion og -manipulation
pCR4-TOPO TA-vektoren indeholder både ampicillin- og kanamycinresistensmarkører og en LacZα -ccdB genfusion til positiv selektion og blå/hvid screening. Vektorens minimerede multiple kloningssted inkluderer stadig flankerende EcoRI-steder til forenklet udskæring af klonede PCR-produkter og et unikt Sse8387I-sted til generering af indlejrede deletioner før sekventering. T7 og T3 promotorer er også til stede til in vitro-transkription.
Forenklet TOPO-baseret kloning
ved hjælp af TOPO kloningsteknologi, er der ikke behov for PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser, post-PCR procedurer, vektorpræparation eller andre tidskrævende DNA-manipulationstrin. Bare tilføj din PCR-reaktion direkte til den medfølgende topoisomerase-ladede vektor, inkuber 5 minutter og transformer med de medfølgende E. coli- kompetente celler.
Effektiv kloning
Med op til 95 % af klonerne, der bærer den ønskede indsats, kan du screene færre kloner og spare tid og penge. pCR4-TOPO TA-vektoren, der bruges i dette sæt, leveres med 3'T udhæng til effektiv ligering afTaq -amplificerede PCR-produkter, som indeholder 3'A udhæng.
Standarden inden for kloning
Når det kommer til kloning, TOPO™ kloningsteknologi har været en pålidelig partner for tusindvis af videnskabsmænd i over ti år. Hurtig, nem at bruge og effektiv, TOPO™ kloning er blevet anvendt på mange forskellige vektorer til en bred vifte af anvendelser.
TOPO TA Cloning Sæt til sekvensering: sæt
muligheder Den TOPO TA Cloning Kit til sekvensering kan købes med en række kompetente celler, der giver forskellige fordele afhængigt af dine behov:
  • Generel kloning: TOP10 (Kat. nr. K4575-J10, K4575-01, K4575-40)
  • Højeffektiv kloning: TOP10 Electrocomp™ Celler (kat. nr. K4580-01, K4580-40)
  • Generel kloning, bakteriofag T1-resistens: DH5α -T1R (Kat. nr. K4595-01, K4595-40)
  • Hurtig vækst: Mach1™ -T1R Kemisk Kompetent E. Coli (Kat. Nr. K4530-20)
  • Giv din egen: for fleksibilitet og for at spare penge (kat. nr. 450030)
En version af sættet, der indeholder en PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (Kat. nr. K4575-02) til brug i isolering af rent, sekventeringsklar, rekombinant plasmid er også tilgængeligt.
  • Få mere sekvens: giver mulighed for mere insert-sekvens og mindre vektorsekvens ved anvendelse af standard-sekventeringsprimere
  • Hurtigt og nemt: gå fra PCR til kloner på kun tre trin og på så lidt som 5 minutter hands-on tid
  • Effektiv: opnå op til 95% kloner med korrekt indsættelse
  • Bevist: pålidelig ydeevne i over et årti med over 4.000 citater
Kromatinbiologi, kromatinimmunpræcipitation (ChIP), kloning, methyleringsanalyse, PCR-kloning, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, sekventering af bisulfitbehandlet DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kloningssæt
Celletype Kemisk kompetent
Indhold og opbevaring Boks 1:
• Topoisomerase I-aktiveret pCR™4-TOPO™ vektor
• PCR buffer
• Saltopløsning
• dNTP'er
• Kontrol skabelon
• T3 , T7, M13 fremadgående og M13 reverse primere
• Kontrol PCR primere
• Sterilt
vand Opbevares ved -5 °til -30 C.
Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Boks 2:
• En Shot™ Kemisk kompetent el Electrocomp™E. coli
• SOC medium
• Supercoiled pUC19 kontrolplasmid
Opbevares ved -68 til -85 °C.
Bakterie- eller gærstamme TOP10
Kloningsmetode TOPO™ -TA
Vektor TOPO-TA kloningsvektorer
Promotor T7, T3
Format Sæt
Produktlinje Et enkelt skud
Til brug med (applikation) Kromatinbiologi
Mængde 25 reaktioner