Få mere at vide
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, med pCR™II-TOPO™ Vector og One Shot™ TOP10F' Kemisk kompetent E. coli
Beskrivelse
Indeholder
Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Bruger en pCR™-TOPO Vektor med kovalent bundet topoisomerase I til hurtig kloning og rekombinanter.
- 3'-T udhæng til direkte ligering afTaq -amplificerede PCR-produkter
- Valg af T7 (pCR2.1-TOPO ) eller T7 og SP6 (pCRII-TOPO ) promotorer til in vitro RNA-transkription og sekventering. Hver vektor indeholder også M13 fremadgående og omvendte primersteder til sekventering.
- Eco R I-steder, der flankerer PCR-produktets indsættelsessted for nem udskæring af indsættelser
- Kanamycin- og ampicillinresistensgener til dit valg af selektion i E. coli
- Nem blå/hvid koloniscreening til valg af rekombinanter
Kloning, PCR Kloning
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterie- eller gærstamme | TOP10F´ |
| Celletype | Kemisk kompetent |
| Kloningsmetode | TOPO™ -TA |
| Indhold og opbevaring | Boks 1: • Topoisomerase I-aktiveret pCR™II-TOPO™ vektor • PCR buffer • Saltopløsning • dNTP'er • Kontrol skabelon • M13 frem og tilbage primere • Kontrol PCR primere • Sterilt vand Opbevares ved -5 °til -30 C. Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. Boks 2: • En Shot™ Kemisk kompetent el Electrocomp™E. coli • SOC medium • Supercoiled pUC19 kontrolplasmid. Opbevares ved -68 til -85 °C. |
| Format | Sæt |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttype | Kloningssæt |
| Promotor | T7, SP6 |
| Mængde | 25 reaktioner |
| Vektor | TOPO-TA kloningsvektorer |