Få mere at vide
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, med en Shot™ TOP10 kemisk kompetente E. coli -celler
Artikelnummer. 10616533
Mængde:
10 reaktioner
25 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 10616533
Brand: Invitrogen™ K460001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Til hurtig, effektiv kloning og efterfølgende in vitro transskription/translation
Ved at eliminere tidskrævende og kedelig kloning af restriktionssteder, TOPO kloning er den mest pålidelige metode, der kun tager 5 minutter ved at bruge en 3-trins protokol og giver op til 95 % rekombinanter. Dette sæt inkluderer pCR™II-TOPO TA vektor.
  • 3'-T udhæng til direkte ligering afTaq -amplificerede PCR-produkter
  • T7 og SP6 promotorer til effektiv in vitro transkription
  • M13 frem og tilbage primersteder til sekventering
  • 16 praktiske restriktionssteder, inklusive EcoRI, der flankerer dit indlæg til efterfølgende excision eller subkloning
  • Kanamycin- og ampicillinresistens til dit valg af valg i E. coli
  • Nem blå/hvid koloniscreening til valg af rekombinanter
  • Inkluderer OneShot™ TOP10 Kompetente celler for ekstra bekvemmelighed og højeste kloningseffektivitet
Applikationer:
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme TOP10
Celletype Kemisk kompetent
Kloningsmetode TOPO™ -TA
Indhold og opbevaring Boks 1:
• Topoisomerase I-aktiveret pCR™II-TOPO™ vektor
• PCR buffer
• Saltopløsning
• dNTP'er
• Kontrol skabelon
• M13 frem og tilbage primere
• Kontrol PCR primere
• Sterilt
vand Opbevares ved -5 °til -30 C.
Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Boks 2:
• En Shot™ Kemisk kompetent el Electrocomp™E. coli
• SOC medium
• Supercoiled pUC19 kontrolplasmid.
Opbevares ved -68 til -85 °C.
Format Sæt
Produktlinje One Shot
Produkttype Kloningssæt
Promotor T7, SP6
Mængde 25 reaktioner
Vektor TOPO-TA kloningsvektorer