Få mere at vide
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, med en Shot™ MAX Efficiency™ DH5α -T1 RE. coli
Artikelnummer. 10053172
Skift visning
Mængde:
25 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10053172 50 reaktioner Hver
10738414 25 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10053172 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K462040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11200.00 DKK
    10863.65 DKK / 50 reaktioner
    Spare 336.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Designet til kloning af PCR-produkter direkte fra en PCR-reaktion på kun 5 minutter
Bruger en pCR™-TOPO™ Vektor med kovalent bundet topoisomerase I til hurtig kloning og rekombinanter.
  • 3'-T udhæng til direkte ligering afTaq -amplificerede PCR-produkter
  • Valg af T7 (pCR2.1-TOPO ) eller T7 og SP6 (pCRII-TOPO ) promotorer til in vitro RNA-transkription og sekventering. Hver vektor indeholder også M13 fremadgående og omvendte primersteder til sekventering.
  • Eco R I-steder, der flankerer PCR-produktets indsættelsessted for nem udskæring af indsættelser
  • Kanamycin- og ampicillinresistensgener til dit valg af selektion i E. coli
  • Nem blå/hvid koloniscreening til valg af rekombinanter
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme DH5α
Kloningsmetode TOPO™ -TA
Indhold og opbevaring Boks 1:
• Topoisomerase I-aktiveret pCR™II-TOPO™ vektor
• PCR buffer
• Saltopløsning
• dNTP'er
• Kontrol skabelon
• M13 frem og tilbage primere
• Kontrol PCR primere
• Sterilt
vand Opbevares ved -5 °til -30 C.
Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Boks 2:
• En Shot™ Kemisk kompetent el Electrocomp™E. coli
• SOC medium
• Supercoiled pUC19 kontrolplasmid.
Opbevares ved -68 til -85 °C.
Format Sæt
Produktlinje Et enkelt skud
Produkttype Kloningssæt
Promotor T7, SP6
Mængde 50 reaktioner
Vektor TOPO-TA kloningsvektorer