Få mere at vide
Invitrogen™ Vævsekstraktionsreagens II
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Byg din egen immunoassay, celleanalyse, cellelyse, immunoassays, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store in freezer (-5 to -30°C). |
| Produkttype | Tissue Extraction Reagent |
| Til brug med (applikation) | Luminex Assay, Western Blot, Sample preparation for ELISA |
| Mængde | 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Dry Ice |