Få mere at vide
Invitrogen™ Fantastisk bouillon
Artikelnummer. 11538916
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11538916 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11538916 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 22711022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1134.00 DKK
    1099.65 DKK / 500g
    Spare 34.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Terrific Broth er et ernæringsrigt bakterielt medium til vækst med højere tæthed og vedligeholdelse af rekombinante E. coli- stammer.
Terrific Broth er et ernæringsrigt bakterielt medium til vækst med højere tæthed og vedligeholdelse af rekombinant E. coli - stammer. Dette medium indeholder øgede koncentrationer af pepton, gærekstrakt og glycerol som kulstofkilde og kan bruges til næsten alle forskningsapplikationer, der kræver et flydende bakteriedyrkningstrin såsom proteinekspression, kloning og ekspansion.
Terrific Broth blev specifikt udviklet til at opnå højere plasmid-DNA-udbytte fra E. coli og kan give 47 gange –mere DNA fra pUC-baserede vektorer sammenlignet med LB-medium. Dette alsidige medium er også nyttigt til behandling af et stort antal forskellige kloner fra mindre kulturer.
Terrific Broth-formulering
Terrific Broth indeholder en højere koncentration af gærekstrakt sammenlignet med andre medier og tilbyder bedre bufferkapacitet på grund af højere saltkoncentrationer. Inklusionen af glycerol har en yderligere stabiliserende virkning på rekombinante proteiner.
Formulering pr. liter:
• 11,8 g SELECT Peptone 140
• 23,6 g gærekstrakt
• 9,4 g dikaliumhydrogenphosphat
• 2,2 g kaliumdihydrogenphosphat
Bemærk: for at tilberede 1 L TB-medium tilsættes 47 g dehydreret dyrkningsmedium til 900 ml destilleret vand. Tilsæt 4 mL glycerol (medfølger ikke), bland godt og tilsæt destilleret vand til 1L. Juster pH-værdien til 7,2 med HCl og NaOH og steriliser ved autoklavering i mindst 15 minutter ved 121 C.°
Primære applikationer
• Vækst af E. coli -stammer for at opnå højere plasmidudbytte
• Ekspression af rekombinante proteiner ved hjælp
af bakterier Find det medieformat, der passer til dine behov
• Vi tilbyder andre medieformuleringer, der er klar til brug, såsom LB Bouillon (Kat. Nr. 10855021), Terrific Broth (Kat. Nr. A1374301) eller SOC-genvindingsmedium (Kat. Nr. 15544034).
• UltraPure Glycerol (Kat. nr. 15514011) er tilgængelig til cellekultur.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Fantastisk bouillonpulver (500 g)
Opbevares ved stuetemperatur.
Format Flaske
Medietype TB
Fremstillingsmetode Autoklavering
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Målorganismeklasse Coliforme bakterier
Mængde 500 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter Escherichia coli