Få mere at vide
Invitrogen™ Terminal deoxynukleotidyltransferase (TdT ) Buffer
Beskrivelse
- Formulering: 500 mM kaliumcacodylat (pH 7,2), 10 mM CoCl2 , 1 mM DTT
Homopolymer tailing af vektor og insert til kloning; Mærkning af oligonukleotider med biotin, 32P- eller 35S -mærke (3); Apoptose (TUNEL); Kloning; Restriktionsenzymkloning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Terminal deoxynukleotidyltransferase, rekombinant (rTdT) leveres med et hætteglas med 5X buffer [500 mM kaliumcacodylat (pH 7,2), 10 mM CoCl2 , 1 mM DTT]. Opbevares ved -20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Kompatibel buffer | 5X buffer, reaktionsbuffer |
| Mængde | 2 x 0,8 ml |
| Produkttype | TdT |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) Buffer
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium Cacodylate
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?