Få mere at vide
Invitrogen™ Tali™ Kalibreringsperler
Beskrivelse
Indeholder
Tali - Grønne kalibreringsperler, Tali - Røde kalibreringsperler, Tali - Justeringsperler
Flp-In 293 T-REx-cellelinjer er designet til hurtig generering af stabile cellelinjer, der sikrer homogen ekspression af protein af interesse fra en Flp-In ekspressionsvektor. Målrettet integration af en Flp-In ekspressionsvektor sikrer ekspression på højt niveau af gen af interesse. De Flp-In T-REx™ -293 cellelinje indeholder pFRT/lacZeo og ™pcDNA 6/TR (fra T-REx™ System) stabilt integreret. Co-transfektion af Flp-In Cellelinjer med en Flp-In ekspressionsvektoren og Flp-rekombinasevektoren, pOG44, resulterer i målrettet integration af ekspressionsvektoren til det samme locus i hver celle, hvilket sikrer homogene niveauer af genekspression.
Flp-In-293 fungerer godt med Flp-In vektorer, der udtrykker et gen fra CMV-promotoren (f.eks. pcDNA 5/™FRT, pcDNA5/FRT/V5-His-TOPO™ , og pSecTag/FRT/V5-His-TOPO™ ).
Celleanalyse, celletælling og levedygtighed, celletælling, levedygtighed og kryokonservering, cellekultur, cellulær billeddannelse, billeddiagnostisk cytometri
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kalibreringsperle |
| Til brug med (udstyr) | Tali™ Billedbaseret cytometer |
| Indhold og opbevaring | Tali™ - Grønne kalibreringsperler: Butik 2– °6 C - Tali™ Røde kalibreringsperler: Butik 2– °6 C - Tali™ Justeringsperler; Butik 2– 6 °C |
| Farve | Rød, Grøn |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Format | Sæt |
| Produktlinje | Tali |
| Mængde | 1 sæt |