Få mere at vide
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med pCR ™2.1 Vector, uden kompetente celler
Artikelnummer. 10674193
Skift visning
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10674193 20 reaktioner Hver
10594193 40 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10674193 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K202020
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Giver hurtig et-trins kloningsstrategi til direkte indsættelseTaq -amplificeret PCR-produkt ind i plasmidvektor
De TA Cloning Kit bruger pCR2.1 kloningsvektoren og ExpressLink T4 DNA Ligase for at generere et ligeringsprodukt i et femten minutters ligeringstrin ved stuetemperatur. Reaktioner giver typisk udbytte> 80 % rekombinanter indeholdende inserts.
  • Hurtig og bekvem: 15-minutters ligering ved stuetemperatur
  • Effektiv: blå/hvid afskærmning og> 80% kloner med korrekt insert
  • Fleksibel: valg af kanamycin- eller ampicillinresistens til fleksibel antibiotikaudvælgelse
  • Problemfri: eliminerer alle enzymatiske modifikationer af PCR-produktet
  • Strømlinet: kræver ikke brug af PCR-primere, der indeholder restriktionssteder
  • Giver 3'-T udhæng til direkte ligering afTaq -amplificerede PCR-produkter
  • T7-promotor til in vitro RNA-transkription og sekventering
  • Alsidig polylinker med flankerende Eco R I-steder for nem udskæring af indsatsen
  • M13 frem og tilbage primersteder til sekventering
  • Hvordan TA Cloning Virker
  • Taqpolymerase har ikke-skabelonafhængig aktivitet, der tilføjer enkelt deoxyadenosin (A) til 3'-ender af PCR-produkter
  • Lineariseret vektor leveret i dette sæt har enkelte 3'-deoxythymidin (T)-rester
  • Tillader PCR-inserts at ligere effektivt med vektor
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme Ikke inkluderet
Kloningsmetode TA Cloning
Indhold og opbevaring TA Cloning™ kits indeholder lineariseret pCR ™2.1 vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffer, dNTP'er, 10X PCR-buffer, sterilt vand og kontroller.
Opbevar alle komponenter ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Sæt
Til brug med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje TA Cloning
Produkttype Kloningssæt
Promotor T7
Mængde 20 reaktioner
Vektor pCR2.1