Få mere at vide
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, med pCR ™II Vector og One Shot™ TOP10F' Kemisk kompetent E. coli
Artikelnummer. 10154412
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10154412
Brand: Invitrogen™ K206001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver hurtig et-trins kloningsstrategi til direkte indsættelse af enTaq -amplificeret PCR-produkt ind i plasmidvektor
T7- og Sp6-promotorerne af pCRII-vektoren tillader in vitro- transskription af insertet for at producere sense- eller anti-sense-produkter. De TA Cloning Kit Dual Promoter bruger pCRII-kloningsvektoren og ExpressLink T4 DNA Ligase for at generere et ligeringsprodukt i et femten minutters ligeringstrin ved stuetemperatur. Reaktioner giver typisk udbytte> 80 % rekombinanter indeholdende inserts.
  • Hurtig og bekvem: 15-minutters ligering ved stuetemperatur
  • Effektiv: blå/hvid afskærmning og> 80% kloner med korrekt insert
  • Fleksibel: valg af kanamycin- eller ampicillinresistens til fleksibel antibiotikaudvælgelse
  • Problemfri: eliminerer alle enzymatiske modifikationer af PCR-produktet
  • Strømlinet: kræver ikke brug af PCR-primere, der indeholder restriktionssteder
  • 3'-T udhæng til direkte ligering afTaq -amplificerede PCR-produkter
  • T7- og Sp6-promotorer til in vitro RNA-transkription og sekventering
  • Alsidig polylinker med flankerende Eco R I-steder til nem udskæring af skær
  • M13 frem og tilbage primersteder til sekventering
  • Hvordan TA Cloning Virker \
  • Taqpolymerase har ikke-skabelonafhængig aktivitet, der tilføjer enkelt deoxyadenosin (A) til 3'-ender af PCR-produkter
  • Lineariseret vektor leveret i dette sæt har enkelte 3'-deoxythymidin (T)-rester
  • Tillader PCR-inserts at ligere effektivt med vektor
  • Sætkonfigurationer
  • TA Cloning Sættet tilbydes i en række forskellige konfigurationer: med One Shot INVF' Kemisk Kompetent E. coli (K2050-01 og K2050-40), One Shot TOP10F' Kemisk Kompetent E. coli (K2060-01 og K2060-40), og uden kompetente celler (K2750-20 og K2750-200 og K2750-40- og 0-aktionssæt)
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme TOP10F ́
Celletype Kemisk kompetent E. coli
Kloningsmetode TA Cloning
Indhold og opbevaring Dette kit indeholder lineariseret pCR ™II vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffer, dNTP'er, 10X PCR-buffer, sterilt vand og kontroller. Kompetente cellesæt indeholder One Shot™ kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et supersnoet kontrolplasmid.
Store One Shot™E. coli ved -80 °C. Opbevar alle andre komponenter ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Sæt
Til brug med (applikation) PCR-kloning
Inkluderer Lineariseret pCRII vektor, ExpressLink T4 DNA-ligase, 5X ExpressLink T4 DNA-ligeringsbuffer, dNTP'er, 10X PCR-buffer, sterilt vand, kontroller, One Shot TOP10F' kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et supercoilet kontrolplasmid.
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje One Shot
Produkttype Kloningssæt
Promotor T7, SP6
Mængde 20 reaktioner
Vektor pCRII