Få mere at vide
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med pCR ™2.1 Vector og One Shot™ TOP10F' Kemisk kompetent E. coli
Artikelnummer. 10432282
Skift visning
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
10432282 40 reaktioner Hver
10422282 20 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10432282 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K203040
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver hurtig et-trins kloningsstrategi til direkte indsættelse af enTaq -amplificeret PCR-produkt ind i plasmidvektor
De TA Cloning Kit bruger pCR2.1 kloningsvektoren og ExpressLink™ T4 DNA Ligase for at generere et ligeringsprodukt i et femten minutters ligeringstrin ved stuetemperatur. Reaktioner giver typisk udbytte> 80 % rekombinanter indeholdende inserts.
  • Hurtig og bekvem: 15-minutters ligering ved stuetemperatur
  • Effektiv: blå/hvid afskærmning og> 80% kloner med korrekt insert
  • Fleksibel: valg af kanamycin- eller ampicillinresistens til fleksibel antibiotikaudvælgelse
  • Problemfri: eliminerer alle enzymatiske modifikationer af PCR-produktet
  • Strømlinet: kræver ikke brug af PCR-primere, der indeholder restriktionssteder
  • 3'-T udhæng til direkte ligering afTaq -amplificerede PCR-produkter
  • T7-promotor til in vitro RNA-transkription og sekventering
  • Alsidig polylinker med flankerende Eco R I-steder til nem udskæring af skær
  • M13 frem og tilbage primersteder til sekventering
  • Hvordan TA Cloning™ Virker
  • Taqpolymerase har ikke-skabelonafhængig aktivitet, der tilføjer enkelt deoxyadenosin (A) til 3'-ender af PCR-produkter
  • Llineariseret vektor leveret i dette kit har enkelte 3'-deoxythymidin (T)-rester
  • Tillader PCR-inserts at ligere effektivt med vektor
  • Sætkonfigurationer
  • TA Cloning™ Sættet tilbydes i en række forskellige konfigurationer: uden kompetente celler (K2020-20 og K2020-40), med en Shot™ INVF' kemisk kompetent E. coli (K2000-01 og K2000-40), med en Shot™ TOP10F' kemisk kompetent E. coli (K2030-01 og K2030-40) og med en Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli (K2040-01 og K2040-40) i 20- og 40-reaktionssætstørrelser
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme TOP10F ́
Celletype Kemisk kompetent E. coli
Kloningsmetode TA Cloning
Indhold og opbevaring TA Cloning™ kits indeholder lineariseret pCR ™2.1 vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffer, dNTP'er, 10X PCR-buffer, sterilt vand og kontroller. De kompetente cellesæt indeholder One Shot™ kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et supersnoet kontrolplasmid.
Store One Shot™E. coli ved -80 °C. Opbevar alle andre komponenter ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Sæt
Til brug med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 40 reaktioner
Produktlinje One Shot
Produkttype Kloningssæt
Promotor T7
Mængde 40 reaktioner
Vektor pCR2.1