Få mere at vide
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med pCR ™2.1 Vector og One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli
Produktkod. 10564993
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Vektor:
pCR2.1
pCRII
Förpackningsstorlek:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Vektor Förpackningsstorlek
10564993 40 reaktioner pCR2.1 Hver
10093092 20 reaktioner pCRII Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Produktkod. 10564993 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K204040
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Visa alla kampanjer
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Giver en hurtig et-trins kloningsstrategi til direkte indsættelse af enTaq -amplificeret PCR-produkt ind i en plasmidvektor. Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med ™pCR 2.1 Vector og One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli fås i 20- og 40-reaktionssætstørrelser.
De TA Cloning™ Kit bruger pCR ™2.1 kloningsvektoren og ExpressLink™ T4 DNA Ligase for at generere et ligeringsprodukt i et femten minutters ligeringstrin ved stuetemperatur. Reaktioner giver typisk udbytte> 80 % rekombinanter indeholdende inserts.
  • Hurtig& Praktisk —15-minutters ligering ved stuetemperatur
  • Effektiv —blå/hvid screening og >80 % kloner med korrekt insert
  • Fleksibelt —valg af kanamycin- eller ampicillinresistens til fleksibel antibiotikaudvælgelse
  • Problemfri —Eliminerer alle enzymatiske modifikationer af PCR-produktet
  • Strømlinet —Kræver ikke brug af PCR-primere, der indeholder restriktionssteder
pCR ™2.1 vektoren giver:
  • 3′ -T udhæng til direkte ligering afTaq -amplificerede PCR-produkter
  • T7-promotor til in vitro RNA-transkription og sekventering
  • Alsidig polylinker med flankerende Eco R I-steder til nem udskæring af skær
  • M13 frem og tilbage primersteder til sekventering
Hvordan TA Cloning™ Virker
Taq polymerase har en ikke-skabelonafhængig aktivitet, der tilføjer en enkelt deoxyadenosin (A) til de 3′ ender af PCR-produkter. Den lineariserede vektor, der leveres i dette sæt, har enkelt 3′ deoxythymidin (T)-rester. Dette tillader PCR-inserts at ligere effektivt med vektoren.
Andre sætkonfigurationer
TA Cloning™ Kits tilbydes også uden kompetente celler (K2020-20, K2020-40), med One Shot™ INVF kemisk kompetent E. coli (K2000-01, K2000-40) eller med en Shot™ TOP10F Kemisk Kompetent E. coli (K2030-01, K2030-40).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller gærstamme TOP10
Celletype Kemisk kompetent E. coli
Kloningsmetode TA Cloning
Indhold og opbevaring TA Cloning™ kits indeholder lineariseret pCR ™2.1 vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffer, dNTP'er, 10X PCR-buffer, sterilt vand og kontroller. De kompetente cellesæt indeholder One Shot™ kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et supersnoet kontrolplasmid.
Store One Shot™E. coli ved -80 °C. Opbevar alle andre komponenter ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Sæt
Til brug med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 40 reaktioner
Produktlinje Et enkelt skud
Produkttype Kloningssæt
Promotor T7
Mængde 40 reaktioner
Vektor pCR2.1
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TA Cloning Kit, with pCR 2.1 Vector and One Shot TOP10 Chemically Competent E. coli
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faroangivelser
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Skyddsangivelse
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol, Hydrogen chloride
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.