Få mere at vide
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med pCR ™2.1 Vector og One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli
Artikelnummer. 10093092
Skift visning
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Vektor:
pCR2.1
pCRII
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Vektor unitSize
10093092 20 reaktioner pCRII Hver
10564993 40 reaktioner pCR2.1 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10093092 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K204001
Tidsbegrænsede tilbud på udvalgte basisprodukter inden for molekylærbiologi
Brug rabatkode 27945
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Giver en hurtig et-trins kloningsstrategi til direkte indsættelse af enTaq -amplificeret PCR-produkt ind i en plasmidvektor. Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med ™pCR 2.1 Vector og One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli fås i 20- og 40-reaktionssætstørrelser.
De TA Cloning™ Kit bruger pCR ™2.1 kloningsvektoren og ExpressLink™ T4 DNA Ligase for at generere et ligeringsprodukt i et femten minutters ligeringstrin ved stuetemperatur. Reaktioner giver typisk udbytte> 80 % rekombinanter indeholdende inserts.
  • Hurtig& Praktisk —15-minutters ligering ved stuetemperatur
  • Effektiv —blå/hvid screening og >80 % kloner med korrekt insert
  • Fleksibelt —valg af kanamycin- eller ampicillinresistens til fleksibel antibiotikaudvælgelse
  • Problemfri —Eliminerer alle enzymatiske modifikationer af PCR-produktet
  • Strømlinet —Kræver ikke brug af PCR-primere, der indeholder restriktionssteder
pCR ™2.1 vektoren giver:
  • 3′ -T udhæng til direkte ligering afTaq -amplificerede PCR-produkter
  • T7-promotor til in vitro RNA-transkription og sekventering
  • Alsidig polylinker med flankerende Eco R I-steder til nem udskæring af skær
  • M13 frem og tilbage primersteder til sekventering
Hvordan TA Cloning™ Virker
Taq polymerase har en ikke-skabelonafhængig aktivitet, der tilføjer en enkelt deoxyadenosin (A) til de 3′ ender af PCR-produkter. Den lineariserede vektor, der leveres i dette sæt, har enkelt 3′ deoxythymidin (T)-rester. Dette tillader PCR-inserts at ligere effektivt med vektoren.
Andre sætkonfigurationer
TA Cloning™ Kits tilbydes også uden kompetente celler (K2020-20, K2020-40), med One Shot™ INVF kemisk kompetent E. coli (K2000-01, K2000-40) eller med en Shot™ TOP10F Kemisk Kompetent E. coli (K2030-01, K2030-40).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterie- eller gærstamme TOP10
Celletype Kemisk kompetent E. coli
Kloningsmetode TA Cloning
Indhold og opbevaring TA Cloning™ kits indeholder lineariseret pCR ™2.1 vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffer, dNTP'er, 10X PCR-buffer, sterilt vand og kontroller. De kompetente cellesæt indeholder One Shot™ kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et supersnoet kontrolplasmid.
Store One Shot™E. coli ved -80 °C. Opbevar alle andre komponenter ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Sæt
Til brug med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje Et enkelt skud
Produkttype Kloningssæt
Promotor T7
Mængde 20 reaktioner
Vektor pCRII
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.