Få mere at vide
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med pCR ™2.1 Vector og One Shot™ INV αF' Kemisk Kompetent E. coli
Artikelnummer. 10646533
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Vektor:
pCR2.1
pCRII
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10646533
Brand: Invitrogen™ K200001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hurtig et-trins kloningsstrategi til direkte indsættelseTaq -amplificeret PCR-produkt ind i plasmidvektor
De TA Cloning Kit bruger pCR2.1 kloningsvektoren og ExpressLink T4 DNA Ligase for at generere et ligeringsprodukt i et 15-minutters ligeringstrin ved stuetemperatur. Reaktioner giver typisk udbytte> 80 % rekombinanter indeholdende inserts.
  • Hurtig og bekvem: 15-minutters ligering ved stuetemperatur
  • Effektiv: blå/hvid afskærmning og> 80% kloner med korrekt insert
  • Fleksibel: valg af kanamycin- eller ampicillinresistens til fleksibel antibiotikaudvælgelse
  • Problemfri: eliminerer alle enzymatiske modifikationer af PCR-produktet
  • Strømlinet: kræver ikke brug af PCR-primere, der indeholder restriktionssteder
  • 3'-T udhæng til direkte ligering afTaq -amplificerede PCR-produkter
  • T7-promotor til in vitro RNA-transkription og sekventering
  • Alsidig polylinker med flankerende Eco R I-steder til nem udskæring af skær
  • M13 frem og tilbage primersteder til sekventering
  • Taqpolymerase har ikke-skabelonafhængig aktivitet, der tilføjer enkelt deoxyadenosin (A) til 3'-enderne af PCR-produkter
  • Lineariseret vektor leveret i har enkelte 3' deoxythymidin (T) rester
  • Tillader PCR-inserts at ligere effektivt med vektor
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme INV αF ́
Celletype Kemisk kompetent E. coli
Kloningsmetode TA Cloning
Indhold og opbevaring TA Cloning™ kits indeholder lineariseret pCR ™2.1 vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffer, dNTP'er, 10X PCR-buffer, sterilt vand og kontroller. De kompetente cellesæt indeholder One Shot™ kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et supersnoet kontrolplasmid.
Store One Shot™E. coli ved -80 °C. Opbevar alle andre komponenter ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Sæt
Til brug med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje One Shot™
Produkttype Kloningssæt
Promotor T7
Mængde 20 reaktioner
Vektor pCRII