Få mere at vide
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, med pCR ™II Vector, uden kompetente celler
Artikelnummer. 10442832
Skift visning
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10442832 20 reaktioner Hver
10266302 40 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10442832 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K207020
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Giver hurtig et-trins kloningsstrategi til direkte indsættelseTaq -amplificeret PCR-produkt ind i plasmidvektor
T7- og Sp6-promotorerne af pCRII-vektoren tillader in vitro- transskription af insertet for at producere sense- eller anti-sense-produkter. De TA Cloning Kit Dual Promoter bruger pCRII-kloningsvektoren og ExpressLink T4 DNA Ligase for at generere et ligeringsprodukt i et femten minutters ligeringstrin ved stuetemperatur. Reaktioner giver typisk udbytte> 80 % rekombinanter indeholdende inserts.
  • Hurtig og bekvem: 15-minutters ligering ved stuetemperatur
  • Effektiv: blå/hvid afskærmning og> 80% kloner med korrekt insert
  • Fleksibel: valg af kanamycin- eller ampicillinresistens til fleksibel antibiotikaudvælgelse
  • Problemfri: eliminerer alle enzymatiske modifikationer af PCR-produktet
  • Strømlinet: kræver ikke brug af PCR-primere, der indeholder restriktionssteder
  • 3'-T udhæng til direkte ligering afTaq -amplificerede PCR-produkter
  • T7- og Sp6-promotorer til in vitro RNA-transkription og sekventering
  • Alsidig polylinker med flankerende Eco R I-steder til nem udskæring af skær
  • M13 frem og tilbage primersteder til sekventering
  • Kloningsmetode: Restriktionsenzym/MCS
  • Hvordan TA Cloning Virker
  • Taqpolymerase har ikke-skabelonafhængig aktivitet, der tilføjer enkelt deoxyadenosin (A) til 3'-ender af PCR-produkter
  • Lineariseret vektor leveret i dette sæt har enkelte 3'-deoxythymidin (T)-rester
  • Tillader PCR-inserts at ligere effektivt med vektor
  • Sætkonfigurationer
  • TA Cloning Sættet tilbydes i en række forskellige konfigurationer: med One Shot INVF' Kemisk Kompetent E. coli (K2050-01 og K2050-40), One Shot TOP10F' Kemisk Kompetent E. coli (K2060-01 og K2060-40), og uden kompetente celler (K2750-20 og K2750-200 og K2750-40- og 0-aktionssæt)
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterieindhold TOP10
Bakterie- eller gærstamme Ikke inkluderet
Kloningsmetode TA Cloning
Indhold og opbevaring Dette kit indeholder lineariseret pCR ™II vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffer, dNTP'er, 10X PCR-buffer, sterilt vand og kontroller.
Opbevar alle komponenter ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Sæt
Til brug med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje TA Cloning
Produkttype Kloningssæt
Promotor T7, SP6
Mængde 20 reaktioner
Vektor pCRII