Få mere at vide
Invitrogen™ T7 RNA polymerase
Artikelnummer. 11528906
Skift visning
Mængde:
2 x 2500 U
2500 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11528906 2 x 2500 U Pakke med 2
10093062 2500 U Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11528906 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18033100
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
T7 RNA Polymerase is supplied with a vial of 5X reaction buffer [200mM Tris-HCl (pH 8.0), 40mM MgCl2 , 10mM spermidine-(HCl)3 , 125mM NaCl], vial of 100mM DTT.
DNA-afhængig RNA-polymerase med høj specificitet for bakteriofag T7-promotorsekvenser
Syntetiserer store mængder RNA fra DNA indsat i en transkriptionsvektor nedstrøms fra en T7-promotor. En T7 RNA Polymerase teknisk bulletin er tilgængelig.
  • Anvendelse: Syntese af mærkede og umærkede RNA-transkripter.
  • Kilde: Oprenset fra E. coli, der udtrykker T7 RNA-polymerase-genet på et plasmid
  • Ydeevne- og kvalitetstest: 3' og 5' exodeoxyribonuclease, ribonuclease og DNA nicking assays; ydeevne i en transskriptionsreaktion
  • Enhedsdefinition: En enhed hydrolyserer 1 nmol ribonukleotid til syreudfældeligt materiale på 1 time ved 37 C ved °at bruge en T7-transkriptionsvektor som skabelon
  • Enhedsreaktionsbetingelser: 40 mM Tris-HCl (pH 8,0), 25 mM NaCl, 8 mM MgCl2, 2 mM spermidin-(HCl) 3 , 5 mM DTT, 0,4 mM ATP , 0,4 mM CTP, 0,4 mM GTP, 0,4 mM UTP, 1 μCi [ 3H]GTP, 1 μg Sph I-skåret pT7L13 og enzym i 50 μL i 10 min. ved 37 °C
Cellefri proteinekspression til funktionel analyse, cellefri proteinekspression til strukturel analyse, cellefri (in vitro) ekspression, genekspressionsanalyse og genotypning, in vitro-transskription, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring T7 RNA polymerase (50 U/μ L) leveres med et hætteglas med 5X reaktionsbuffer [200 mM Tris-HCl (pH 8,0), 40 mM MgCl2 , 10 mM spermidin-(HCl) 3 , 125 mM NaCl], hætteglas med 100 mM DTT. Opbevares ved -20 °C.
Polymerase T7 RNA polymerase
Promotor T7
Mængde 2 x 2500 U