Få mere at vide
Invitrogen™ T7 Promoter Primer
Artikelnummer. 11675591
Mængde:
2μ g
Pakningsstørrelse:
2µg
Artikelnummer. 11675591
Brand: Invitrogen™ N56002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Fisher Scientific tilbyder primere til PCR-amplifikation, der komplementerer mange af de vektorer, der er tilgængelige i øjeblikket.
Thermo Fisher Scientific tilbyder primere til PCR-amplifikation, der komplementerer mange af de vektorer, der er tilgængelige i øjeblikket. T7 Promoter Primeren genkendes af T7 RNA polymerase og bruges almindeligvis til at regulere genekspression af rekombinante proteiner. Efterfølgende rekombinante proteiner kan anvendes til yderligere nedstrøms forskningsapplikationer.
T7 Promoter Primer funktioner omfatter:
• Afsaltet og renset ved gelfiltrering
• Undersøgt for funktion ved PCR-amplifikation
• Leveres i 2μ g
mængde Anvendelser
•Sanger-sekventering
• PCR-amplifikation
T7-primersekvens: 5´ - TAATACGACTCACTATAGGG- 3´
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Rumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Promotor T7
Produkttype Primer
Indhold og opbevaring •T7 Promoter Primer (2μ g)
Opbevares i fryseren kl– 20 °C.
Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Primer Længde 20-mer
Primer sekvens 5 ́d[TAATACGACTCACTATAGGG]3 ́
Oprensningsmetode Gel-renset
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Primer T7
Mængde 2μ g
Til brug med (applikation) PCR-amplifikation
Form Lyofiliseret, frysetørret