Få mere at vide
Invitrogen™ T4 DNA polymerase
Artikelnummer. 10164552
Skift visning
Mængde:
250 U
50 U
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10164552 50 U Hver
10043202 250 U Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10164552 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18005017
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Indeholder
T4 DNA Polymerase is supplied with a vial of 5X T4 DNA Polymerase buffer [165mM Tris acetate (pH 7.9), 330mM sodium acetate, 50mM magnesium acetate, 5mM DTT].
DNA-polymerase med 3'-exodeoxyribonukleaseaktivitet, men ikke 5'a3' exodeoxyribonukleaseaktivitet
  • Anvendelser: Mærkning af dobbeltstrenget lineært DNA ved erstatningssyntese, Oligonukleotid-styret, stedspecifik mutagenese, 3'-endemærkning af dobbeltstrenget DNA, polering af både 5' eller 3 udhæng for at lave stumpe ender
  • Kilde: Oprenset fra E. coli , der udtrykker T4 DNA-polymerasegen på et plasmid
  • Ydeevne- og kvalitetstest: Enkelt- og dobbeltstrengede endodeoxyribonuklease- og phosphataseassays; exodeoxyribonuclease og polymerase aktiviteter testet
  • Enhedsdefinition: En enhed inkorporerer 10nmol totalt deoxyribonukleotid i syreudfældeligt materiale på 30 min. ved 37°C under °anvendelse af DNase I-hakket DNA som skabelonprimer
  • Enhedsreaktionsbetingelser: 50mM glycin-NaOH (pH 8,8), 16,6mM ( NH4 ) 2S04 , 6mM MgCl2 , 6,5 M EDTA, 10μmM 2-mercaptoethanol, 0,165mg/mL 6 mM BSA I - l, 6,5 mM 2-mercaptoethanol, 0,165 mg/mL 6 BSA I-l. 0,33 mM dCTP, 0,33 mM dATP, 0,33 mM dGTP, 0,33 mM dTTP, 76 nM [ 3H]dTTP og enzym i 0,1 ml i 30 min. ved 37 °C
  • EN T4 DNA Polymerase Technical Bulletin er tilgængelig
ChIP-on-Chip, kromatinbiologi, kloning, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, restriktionsenzymkloning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring T4 DNA Polymerase leveres med et hætteglas på 5X T4 DNA-polymerasebuffer [165 mM Tris-acetat (pH 7,9), 330 mM natriumacetat, 50 mM magnesiumacetat, 5 mM DTT]. Opbevares ved -20 °C.
Oversigt DNA-polymerase
Form Væske
Polymerase T4 DNA polymerase
Exonuklease aktivitet 3' - 5'
Mængde 50 U
Forsendelsestilstand Våd is
Hot Start Nej