Få mere at vide
Invitrogen™ T4 DNA Ligase buffer
Beskrivelse
- Som leveret med T4 DNA Ligase
- Formulering: 250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM MgCl2 , 5 mM ATP , 5 mM DTT, 25 % (vægt/volumen) polyethylenglycol-8000
Kloning (stumpende eller kohæsive-ende ligering), Tilføjelse af linkere eller adaptere til stumpendet DNA, ChIP-on-Chip, Chromatin Biology, Kloning, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning, restriktionsenzymkloning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | T4 DNA Ligase leveres med et hætteglas med 5X reaktionsbuffer [250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM MgCl2 , 5 mM ATP 5 mM DTT, 25 % (vægt/volumen) polyethylenglycol-8000]. Opbevares ved -20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Kompatibel buffer | 5X reaktionsbuffer |
| Mængde | 2 x 1 ml |
| Produkttype | T4 DNA Ligase buffer |