Få mere at vide
Invitrogen™ T4 DNA Ligase (5 U/μ L)
Beskrivelse
Indeholder
T4 DNA Ligase leveres med et hætteglas med 5X reaktionsbuffer [250mM Tris-HCl (pH 7,6), 50mM MgCl2 , 5mM ATP , 5 mM DTT, 25 % (vægt/volumen) polyethylenglycol-8000].
Det unikke T4 DNA Ligase buffer optimerer ligering, som kan udføres på 5 minutter. Enkeltstrengede nukleinsyrer er ikke substrater for dette enzym.
Enhedsdefinition: En enhed katalyserer udvekslingen af 1nmol 32 P-mærket pyrophosphat til ATP på 20 min. ved 37 °C. (En enhed er lig med ca. 300 kohæsive-ende ligeringsenheder.)
Enhedsreaktionsbetingelser: 66 mM Tris-HCl (pH 7,6), 6,6 mM MgCl2 , 10 mM DTT, 66 Mμ ATP 3,3 μM32P -mærket pyrophosphat og enzym i 0,1 ml i 20 min. ved 37 °C.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Specifications
Specifications
| Koncentration | 5 U/μl |
| Indhold og opbevaring | T4 DNA Ligase leveres med et hætteglas med 5X reaktionsbuffer [250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM MgCl2 , 5 mM ATP 5 mM DTT, 25 % (vægt/volumen) polyethylenglycol-8000]. Opbevares ved -20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Enzym | Ligase |
| Kompatibel buffer | 5X reaktionsbuffer |
| Mængde | 250 U |
| Produkttype | T4 DNA Ligase |