Få mere at vide
Invitrogen™ T4 DNA Ligase (1 U/μ L)
Beskrivelse
Indeholder
Vial of 5X reaction buffer (250mM Tris-HCl (pH 7.6), 50mM MgCl2, 5mM ATP, 5mM DTT, 25% (w/v) polyethylene glycol-8000)
T4 DNA Ligase katalyserer dannelsen af phosphodiesterbindinger i nærvær af ATP mellem dobbeltstrengede DNA'er med 3'hydroxyl- og 5'phosphattermini. Enkeltstrengede nukleinsyrer er ikke substrater for dette enzym.
- Optimerer ligering på 5 minutter
- Kilde: Oprenset fra E. coli lambda lysogen NM989
- Ydeevne og kvalitetstest: Endodeoxyribonuclease, 3' og 5' exodeoxyribonuclease assays; ligationseffektivitet testet
- Enhedsdefinition: En enhed katalyserer udveksling af 1nmol 32 P-mærket pyrophosphat til ATP på 20 min. ved 37 °C. En enhed er lig med ca. 300 kohæsive-ende ligeringsenheder
- Enhedsreaktionsbetingelser: 66 mM Tris-HCl (pH 7,6), 6,6 mM MgCl2 , 10 mM DTT, 66 Mμ ATP 3,3 μM32P -mærket pyrophosphat og enzym i 0,1 ml i 20 min. ved 37 °C
ChIP-on-Chip, Chromatin Biology, Kloning, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning, restriktionsenzymkloning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 U/μl |
| Indhold og opbevaring | T4 DNA Ligase leveres med et hætteglas med 5X reaktionsbuffer [250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM MgCl2 , 5 mM ATP 5 mM DTT, 25 % (vægt/volumen) polyethylenglycol-8000]. Opbevares ved -20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Enzym | Ligase |
| Kompatibel buffer | 5X reaktionsbuffer |
| Mængde | 500 U |
| Produkttype | T4 DNA Ligase |