Få mere at vide
Invitrogen™ T4 DNA Ligase (1 U/μ L)
Artikelnummer. 10124752
Skift visning
Mængde:
100 U
4 x 500 U
500 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10124752 100 U Hver
10534613 500 U Hver
11558726 4 x 500 U Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10124752 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15224017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.00 DKK
    516.65 DKK / 100 enheder
    Spare 39.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Vial of 5X reaction buffer (250mM Tris-HCl (pH 7.6), 50mM MgCl2, 5mM ATP, 5mM DTT, 25% (w/v) polyethylene glycol-8000)
Ideel til kloning (stumpende eller kohæsive-ende ligering) og tilføjelse af linkere eller adaptere til stumpendet DNA
T4 DNA Ligase katalyserer dannelsen af phosphodiesterbindinger i nærvær af ATP mellem dobbeltstrengede DNA'er med 3'hydroxyl- og 5'phosphattermini. Enkeltstrengede nukleinsyrer er ikke substrater for dette enzym.
  • Optimerer ligering på 5 minutter
  • Kilde: Oprenset fra E. coli lambda lysogen NM989
  • Ydeevne og kvalitetstest: Endodeoxyribonuclease, 3' og 5' exodeoxyribonuclease assays; ligationseffektivitet testet
  • Enhedsdefinition: En enhed katalyserer udveksling af 1nmol 32 P-mærket pyrophosphat til ATP på 20 min. ved 37 °C. En enhed er lig med ca. 300 kohæsive-ende ligeringsenheder
  • Enhedsreaktionsbetingelser: 66 mM Tris-HCl (pH 7,6), 6,6 mM MgCl2 , 10 mM DTT, 66 Mμ ATP 3,3 μM32P -mærket pyrophosphat og enzym i 0,1 ml i 20 min. ved 37 °C
ChIP-on-Chip, Chromatin Biology, Kloning, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning, restriktionsenzymkloning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 U/μl
Indhold og opbevaring T4 DNA Ligase leveres med et hætteglas med 5X reaktionsbuffer [250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM MgCl2 , 5 mM ATP 5 mM DTT, 25 % (vægt/volumen) polyethylenglycol-8000]. Opbevares ved -20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym Ligase
Kompatibel buffer DNA-ligasebuffer, 5X reaktionsbuffer
Mængde 100 U
Produkttype T4 DNA Ligase