Få mere at vide
Gibco™ pcDNA ™5/TO pattedyrsekspressionsvektor
Artikelnummer. 11560806
Skift visning
Mængde:
20μ g
Pakningsstørrelse:
20µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11560806 20μ g 20µg
1 options
Artikelnummer. 11560806 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. V103320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7860.00 DKK
    6759.60 DKK / 20µg
    Spare 1100.40 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
En 5,7 kb ekspressionsvektor under anvendelse af den komplette CMV-promoter
  • Tilføjer kontrolelementer fra bakteriel tetracyklinresistensoperon for effektivt at undertrykke og afdæmpe transkription fra stærke pattedyrpromotorsekvenser
  • Tillader tetracyclin-reguleret ekspression af gen af interesse i pattedyrværtsceller, der udtrykker et repressor (TetR)
Pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Reguleret ekspression, målrettet integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Leveringstype Transfektion
Inducerende middel Tetracyclin
Promotor CMV/TO
Produkttype Pichia udtryksvektor
Udvælgelsesagent (eukaryot) Hygromycin
Indhold og opbevaring Opbevar pcDNA5/TO ved -20 °C
Protein tag Umærket
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 20μ g
Vektor pcDNA
Produktlinje Expi293, T-REx, pcDNA
Til brug med (applikation) Reguleret udtryk