Få mere at vide
Invitrogen™ T-REx™ -HeLa Cellelinje
Artikelnummer. 10032662
Skift visning
Mængde:
1 x 107 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10032662 1 x 107 celler Hver
1 options
Artikelnummer. 10032662 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R71407
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Udtrykker stabilt tetracyclin-repressorproteinet
T-REx™ Cellelinjer udtrykker stabilt tetracyklin-repressorproteinet (Tabel 1). De sparer betydelig tid og kræfter ved brug af T-REx™ systemet. Cellelinjerne T-REx™ testes funktionelt ved transienten transfektion med den positive kontrolvektor pcDNA™4⁄TO⁄lacZ. T-REx™ Cellelinjer udviser ekstremt lave basale udtryksniveauer i den undertrykte tilstand og høj ekspression ved induktion med tetracyklin (Figur 1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 x 107 celler leveres frosne i 1 ml 90% komplet medium og 10% DMSO. Opbevares i flydende nitrogen. Celler er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Cellelinje T-REx-HeLa cellelinje
Arter ADN
Antal celler 1 x 107
Produktlinje T-REx
Mængde 1 x 107 celler