Få mere at vide
Invitrogen™ T-REx™ -293 Cellelinje
Artikelnummer. 10317892
Skift visning
Mængde:
1 x 107 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10317892 1 x 107 celler Hver
1 options
Artikelnummer. 10317892 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R71007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Betydelige tids- og indsatsbesparelser ved brug af T-REx™ System
T-REx cellelinjer udtrykker stabilt tetracyclin-repressorproteinet. T-REx-cellelinjerne testes funktionelt ved forbigående transfektion med den positive kontrolvektor pcDNA 4/™TO/ lac Z. T-REx cellelinjer udviser ekstremt lave basale ekspressionsniveauer i den undertrykte tilstand og høj ekspression ved induktion med tetracyclin.
Pattedyrsekspression, pattedyrsekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Reguleret ekspression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 x 107 celler leveres frosne i 1 ml 90% komplet medium og 10% DMSO. Opbevares i flydende nitrogen. Celler er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Cellelinje T-REx-293 cellelinje
Arter ADN
Antal celler 1 x 107
Produktlinje T-REx
Mængde 1 x 107 celler