Få mere at vide
Invitrogen™ Safe Imager™ Synsbriller
Artikelnummer. 10694463
Skift visning
Mængde:
1 hver
Artikelnummer. Mængde
10694463 1 hver
1 options
Artikelnummer. 10694463 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S37103
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
jeg par af Safe Imager™ briller
Til brug med Safe Imager™ blåt lys transilluminator
De Safe Imager briller tillader visualisering af gelbånd uden brug af Safe Imager ravfarvet filter for at lette båndudskæring.
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring jeg par af Safe Imager™ briller
Til brug med (udstyr) Safe Imager™
Produktlinje SYBR Sikker
Type Udsigtsglas
Mængde 1 hver